Stampa…
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR903747-1G OR903747-25G OR903747-5G
APOSOR903747-1GEA 93.1 EUR
APOSOR903747-1G APOSOR903747-25G APOSOR903747-5G
3-Chloro-5-methoxypyridazine
3-Chloro-5-methoxypyridazine
Formula: C5H5ClN2O
Peso molecolare: 144,5600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236839
CAS Number: 123696-02-6