6-Methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methoxy-2(3H)-benzothiazolone
OR903746-1G
OR903746-250MG
APOSOR903746-1GEA
364
EUR
APOSOR903746-1G
APOSOR903746-250MG
6-Methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
6-Methoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formula:
C₈H₇NO₂S Peso molecolare: 181,2117 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09743851 CAS Number: 40925-65-3 |