Stampa…
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903740-100MG OR903740-1G OR903740-250MG
APOSOR903740-100MGEA 168 EUR
APOSOR903740-100MG APOSOR903740-1G APOSOR903740-250MG
4-Chlorobenzyl isocyanide 95%
4-Chlorobenzyl isocyanide
Formula: C₈H₆ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 39546-47-9