Stampa…
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903729-1G OR903729-250MG
APOSOR903729-1GEA 468 EUR
APOSOR903729-1G APOSOR903729-250MG
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699191
CAS Number: 1172229-72-9