Stampa…
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903710-1G OR903710-5G
APOSOR903710-1GEA 183 EUR
APOSOR903710-1G APOSOR903710-5G
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone 97%
1-(Benzo[d]oxazol-2-yl)ethanone
Formula: C₉H₇NO₂
Peso molecolare: 161,1574 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223823
CAS Number: 122433-29-8