Stampa…
2-Chloro-N-propylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903706-1G OR903706-5G
APOSOR903706-1GEA 37.3 EUR
APOSOR903706-1G APOSOR903706-5G
2-Chloro-N-propylacetamide 98%
2-Chloro-N-propylacetamide
Formula: C₅H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01355490
CAS Number: 13916-39-7