Stampa…
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903695-1G OR903695-250MG
APOSOR903695-1GEA 94.5 EUR
APOSOR903695-1G APOSOR903695-250MG
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine 95%
2-Amino-5-chloro-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₆ClN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520878
CAS Number: 874-31-7