Stampa…
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903690-1G OR903690-5G
APOSOR903690-1GEA 63.8 EUR
APOSOR903690-1G APOSOR903690-5G
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol 95%
4-Chloro-6-methoxyquinolin-7-ol
Formula: C₁₀H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13191788
CAS Number: 205448-31-3