Stampa…
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903685-1G OR903685-250MG
APOSOR903685-1GEA 246 EUR
APOSOR903685-1G APOSOR903685-250MG
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
8-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167.6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999202
CAS Number: 85333-43-3