Stampa…
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903647-10G OR903647-1G OR903647-5G
APOSOR903647-10GEA 648 EUR
APOSOR903647-10G APOSOR903647-1G APOSOR903647-5G
6-Ethoxypyridazin-3-amine 98%
6-Ethoxypyridazin-3-amine
Formula: C₆H₉N₃O
Peso molecolare: 139,1552 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460377
CAS Number: 39614-78-3