Stampa…
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-5-amine
OR903639-1G OR903639-250MG OR903639-5G
APOSOR903639-1GEA 68.4 EUR
APOSOR903639-1G APOSOR903639-250MG APOSOR903639-5G
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,1506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863377
CAS Number: 66358-23-4