Stampa…
5-Nitro-m-toluidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-5-nitroaniline
OR903637-10G OR903637-1G OR903637-5G
APOSOR903637-10GEA 256 EUR
APOSOR903637-10G APOSOR903637-1G APOSOR903637-5G
5-Nitro-m-toluidine 96%
5-Nitro-m-toluidine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082655
CAS Number: 618-61-1