Stampa…
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903618-100G OR903618-25G
APOSOR903618-100GEA 24.8 EUR
APOSOR903618-100G APOSOR903618-25G
2-Amino-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₅N₃O₂
Punto di fusione: 200…207 °C
Flash Pt: 234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007362
CAS Number: 17420-30-3