Stampa…
4-Chloro-6-methoxyquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903602-1G OR903602-250MG OR903602-5G
APOSOR903602-1GEA 314 EUR
APOSOR903602-1G APOSOR903602-250MG APOSOR903602-5G
4-Chloro-6-methoxyquinazoline 97%
4-Chloro-6-methoxyquinazoline
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,6177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657615
CAS Number: 50424-28-7