Stampa…
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9036-1G OR9036-5G
APOSOR9036-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9036-1G APOSOR9036-5G
4-Amino-3,5-dibromopyridine
4-Amino-3,5-dibromopyridine
Formula: C₅H₄Br₂N₂
Punto di fusione: 165…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234048
CAS Number: 84539-34-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III