Stampa…
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903587-1G OR903587-250MG
APOSOR903587-1GEA 152 EUR
APOSOR903587-1G APOSOR903587-250MG
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine 97%
2-Chlorothiazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Peso molecolare: 170,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12828130
CAS Number: 152170-30-4