Stampa…
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903574-100G OR903574-25G
APOSOR903574-100GEA 219 EUR
APOSOR903574-100G APOSOR903574-25G
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole 98%
3,4-Dichloro-1,2,5-thiadiazole
Formula: C₂Cl₂N₂S
Peso molecolare: 155,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010072
CAS Number: 5728-20-1