Methyl-3-quinolyl ether 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Methoxyquinoline
OR903566-1G
OR903566-250MG
OR903566-5G
APOSOR903566-1GEA
80
EUR
APOSOR903566-1G
APOSOR903566-250MG
APOSOR903566-5G
Methyl-3-quinolyl ether 95%
Methyl-3-quinolyl ether
Formula:
C₁₀H₉NO Peso molecolare: 159,1900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16619425 CAS Number: 6931-17-5 |