Stampa…
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903550-10G OR903550-1G OR903550-5G
APOSOR903550-10GEA 118 EUR
APOSOR903550-10G APOSOR903550-1G APOSOR903550-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C4H5BrN2
Peso molecolare: 161,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110668
CAS Number: 151049-87-5