Stampa…
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903546-1G OR903546-250MG OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA 137 EUR
APOSOR903546-1G APOSOR903546-250MG APOSOR903546-5G
5-Bromo-4-methylpyrimidine 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000597
CAS Number: 1439-09-4