Stampa…
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903527-1G OR903527-250MG OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA 88.7 EUR
APOSOR903527-1G APOSOR903527-250MG APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11108693
CAS Number: 1057217-63-6