Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903526-1G
OR903526-250MG
APOSOR903526-1GEA
453
EUR
APOSOR903526-1G
APOSOR903526-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11042992 CAS Number: 256935-76-9 |