Stampa…
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903520-1G OR903520-5G
APOSOR903520-1GEA 147 EUR
APOSOR903520-1G APOSOR903520-5G
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile 97%
2-Hydroxy-6-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261940
CAS Number: 73289-66-4