Stampa…
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9035-1G OR9035-5G
APOSOR9035-1GEA 161 EUR
APOSOR9035-1G APOSOR9035-5G
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
Formula: C₅H₉N
Peso molecolare: 83,13 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C
Punto di fusione: –48 °C
Densità: 0,911 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 16 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005949
CAS Number: 694-05-3
EINECS: 211-766-2
UN: 2410
ADR: 3,II