Stampa…
4,8-Dichloroquinazoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,8-Dichloro-quinazoline
OR903493-1G OR903493-5G
APOSOR903493-1GEA 183 EUR
APOSOR903493-1G APOSOR903493-5G
4,8-Dichloroquinazoline 98%
4,8-Dichloroquinazoline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657224
CAS Number: 7148-34-7