Stampa…
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-acetylpyridine
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 56.8 EUR
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697705
CAS Number: 1124-29-4