Stampa…
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903460-1G OR903460-250MG
APOSOR903460-1GEA 313 EUR
APOSOR903460-1G APOSOR903460-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11518925
CAS Number: 16372-08-0