Stampa…
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903459-1G OR903459-250MG
APOSOR903459-1GEA 199 EUR
APOSOR903459-1G APOSOR903459-250MG
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine 95%
3-Chloro-6-(methylsulphonyl)pyridazine
Formula: C5H5ClN2O2S
Peso molecolare: 192,6234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03931474
CAS Number: 7145-62-2