Stampa…
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903453-1G OR903453-250MG
APOSOR903453-1GEA 119 EUR
APOSOR903453-1G APOSOR903453-250MG
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine 97%
4-Bromo-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂O
Peso molecolare: 174,9834 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223276
CAS Number: 1086382-38-8