4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903450-1G
OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA
415
EUR
APOSOR903450-1G
APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Formula:
C₆H₆ClNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109868 CAS Number: 334542-44-8 |