Stampa…
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903445-25G OR903445-5G
APOSOR903445-25GEA 123 EUR
APOSOR903445-25G APOSOR903445-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109327
CAS Number: 34091-51-5