2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903436-1G
OR903436-5G
APOSOR903436-1GEA
270
EUR
APOSOR903436-1G
APOSOR903436-5G
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-bromo-6-methylpyrimidine
Formula:
C₅H₆BrN₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109799 CAS Number: 5734-71-4 |