Stampa…
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903430-100G OR903430-25G OR903430-5G
APOSOR903430-100GEA 256 EUR
APOSOR903430-100G APOSOR903430-25G APOSOR903430-5G
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
Formula: C₉H₁₄O
Peso molecolare: 138,2069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008901
CAS Number: 504-20-1