Stampa…
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Ethoxybenzothiazol-2-ylamine
OR903400-100G OR903400-25G
APOSOR903400-100GEA 60.9 EUR
APOSOR903400-100G APOSOR903400-25G
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
Formula: C₉H₁₀N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005788
CAS Number: 94-45-1