Stampa…
1,6-Dihydroxynaphthalene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Naphthalene-1,6-diol
OR903392-100G OR903392-500G
APOSOR903392-100GEA 154 EUR
APOSOR903392-100G APOSOR903392-500G
1,6-Dihydroxynaphthalene 98%
1,6-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di fusione: 135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003981
CAS Number: 575-44-0