Stampa…
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903386-1G OR903386-250MG
APOSOR903386-1GEA 864 EUR
APOSOR903386-1G APOSOR903386-250MG
3-Methyl-1H-indazol-7-ol 95%
3-Methyl-1H-indazol-7-ol
Formula: C8H8N2O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1131595-36-2