Stampa…
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903364-25G OR903364-5G
APOSOR903364-25GEA 437 EUR
APOSOR903364-25G APOSOR903364-5G
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Isopropylphenoxy)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Peso molecolare: 194,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014364
CAS Number: 1643-16-9