Stampa…
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903355-100MG OR903355-1G OR903355-250MG
APOSOR903355-100MGEA 161 EUR
APOSOR903355-100MG APOSOR903355-1G APOSOR903355-250MG
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₇H₄ClN₃O
Peso molecolare: 181,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044635
CAS Number: 171178-47-5