Stampa…
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903329-10G OR903329-25G OR903329-5G
APOSOR903329-10GEA 194 EUR
APOSOR903329-10G APOSOR903329-25G APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C10H9NO2
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047166
CAS Number: 10241-97-1