Stampa…
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903328-1G OR903328-250MG
APOSOR903328-1GEA 539 EUR
APOSOR903328-1G APOSOR903328-250MG
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460076
CAS Number: 87597-26-0