Stampa…
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR903308-1G OR903308-250MG OR903308-5G
APOSOR903308-1GEA 53.9 EUR
APOSOR903308-1G APOSOR903308-250MG APOSOR903308-5G
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine
Formula: C₄H₃BrClN₃
Peso molecolare: 208,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09999224
CAS Number: 663193-80-4