Stampa…
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903299-1G OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA 270 EUR
APOSOR903299-1G APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753737
CAS Number: 150010-20-1