2,6-Xylyl isocyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903290-1G
OR903290-5G
APOSOR903290-1GEA
81.2
EUR
APOSOR903290-1G
APOSOR903290-5G
2,6-Xylyl isocyanide 95%
2,6-Xylyl isocyanide
Formula:
C₉H₉N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013479 CAS Number: 2769-71-3 |