Stampa…
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903289-1G OR903289-250MG
APOSOR903289-1GEA 165 EUR
APOSOR903289-1G APOSOR903289-250MG
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile 95%
2,3-Dihydro-1-oxo-1H-indene-5-carbonitrile
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234685
CAS Number: 25724-79-2