Stampa…
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903269-10G OR903269-1G OR903269-5G
APOSOR903269-10GEA 287 EUR
APOSOR903269-10G APOSOR903269-1G APOSOR903269-5G
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol 95%
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-ol
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02103729
CAS Number: 10288-36-5