Stampa…
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903256-1G OR903256-250MG
APOSOR903256-1GEA 101 EUR
APOSOR903256-1G APOSOR903256-250MG
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one 95%
3H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4(5H)-one
Formula: C₆H₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832196
CAS Number: 5655-01-6