Stampa…
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903243-1G OR903243-250MG
APOSOR903243-1GEA 509 EUR
APOSOR903243-1G APOSOR903243-250MG
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂
Peso molecolare: 156.6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109833
CAS Number: 596114-50-0