Stampa…
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-nitropyridine
OR9032-10G OR9032-1G OR9032-250MG
APOSOR9032-10GEA 713 EUR
APOSOR9032-10G APOSOR9032-1G APOSOR9032-250MG
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C/0,9mmHg
Punto di fusione: 20…21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05982051
CAS Number: 1074-99-3