Stampa…
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903168-1G OR903168-25G OR903168-5G
APOSOR903168-1GEA 109 EUR
APOSOR903168-1G APOSOR903168-25G APOSOR903168-5G
5-Pentylbenzene-1,3-diol 98%
5-Pentylbenzene-1,3-diol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Peso molecolare: 180,25 g/mol
Punto di ebollizione: 162…164 °C
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002293
CAS Number: 500-66-3