Stampa…
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate
OR903157-10G OR903157-25G
APOSOR903157-10GEA 88.7 EUR
APOSOR903157-10G APOSOR903157-25G
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-chlorothiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClO₂S
Peso molecolare: 190,65 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051732
CAS Number: 5751-82-6